Stampa…
Etanolo per istologia, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Ethyl alcohol
3405.9010EA 0 EUR
3405.9010 3405.9010DP
Etanolo per istologia, J.T.Baker®
Etanolo
Formula: C₂H₅OH
Peso molecolare: 46,07 g/mol
Punto di fusione: –114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Assay (C2H5OH) min. 96 % (v/v)
Calcium (Ca) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 1 ppm
Residue after Evaporation max. 0.0015 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.001