Stampa…
Etanolo, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
20825.290EA 66.7 EUR
20825.290 20825.324 20825.290DP 20825.324DP
Etanolo, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Etanolo
Attenzione: ATTENZIONE: questo alcol è regolamentato. Vi preghiamo di contattare i nostri uffici.
Formula: C₂H₅OH
Punto di ebollizione: 78,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Visualizza i codici
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) 96 - 96,3 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Absorbance (210 nm) Max. 0.5
Absorbance (254 nm) Max. 0.02
Absorbance (280 nm) Max. 0.01
Transmittance (210 nm) Min. 30 %
Transmittance (254 nm) Min. 96 %
Transmittance (280 nm) Min. 98 %