Stampa…
Etanolo, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
20824.296EA 26.6 EUR
20824.296 20824.321 20824.365 20824.467 20824.558 20824.467DP 20824.296DP 20824.321DP 20824.365DP
Etanolo, GPR RECTAPUR®
Etanolo
Attenzione: ATTENZIONE: questo alcol è regolamentato. Vi preghiamo di contattare i nostri uffici.
Formula: C₂H₅OH
Punto di ebollizione: 78,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Visualizza i codici
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) 96.0 - 96.3 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Aldehydes (as CH3CHO) Max. 15 ppm
Evaporation residue Max. 20 ppm