Stampa…
Etanolo 96% (v/v), SPECTRONORM® per spettroscopia
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
20822.290EA 113 EUR
20822.290 20822.290DP
Etanolo 96% (v/v), SPECTRONORM® per spettroscopia
Etanolo
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Attenzione: ATTENZIONE: questo alcol e regolamentato. Vi preghiamo di contattare i nostri uffici.
Formula: C₂H₅OH
Punto di ebollizione: 78,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Visualizza i codici
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) 96,2-96,5%
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water 5,2-7,5%
Transmittance (210 nm) Min. 35 %
Transmittance (220 nm) Min. 55 %
Transmittance (230 nm) Min. 72 %
Transmittance (240 nm) Min. 90 %
Transmittance (250 nm) Min. 95 %
Transmittance (from 270 nm) Min. 98 %