Stampa…
2-Propanolo ≥99.5%, Laboratory Reagent
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: IPA, Alcool isopropilico
109827-2.5L 109827-4X2.5L
109827-2.5LEA 147.96 EUR
109827-2.5L 109827-4X2.5L
2-Propanolo ≥99.5%, Laboratory Reagent
2-Propanolo
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 635639
RTECS Number: NT8050000
UNSPSC Code: 12191601
Formula: (CH₃)₂CHOH
Peso molecolare: 60.1 g/mol
Punto di ebollizione: 77…83 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: –90 °C
Densità: 0.784…0.786 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Non-volatile matter Max. 0.003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Autoignition Temperature 750 °F
Vapor Density 2.1 (vs air)
Vapor Pressure 33 mmHg ( 20 °C)