1-Esanolo 98%, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Attenzione
|
- ≥95% for general laboratory use.
Formula:
H₃C(CH₂)₄CH₂OH Punto di ebollizione: 11,8 %(V) Punto di fusione: -52 °C Densità: 0,8 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002982 CAS Number: 111-27-3 EINECS: 203-852-3 UN: 2282 ADR: 3,III Merck Index: 13,04715 |
|
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 97.5 % |
APHA | Max. 20 |
Vapor Density | 4.5 (vs air) |