Anidride propionica per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 167 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –45 °C Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009303 CAS Number: 123-62-6 EINECS: 204-638-2 UN: 2496 ADR: 8,III Merck Index: 12,08011 |