Anidride propionica 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
131520010
131520025
131520100
131522500
ACRO131520010EA
68.2
EUR
ACRO131520010
ACRO131520025
ACRO131520100
ACRO131522500
Anidride propionica 99%
Anidride propionica
Formula:
C₆H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 167 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –42 °C Densità: 1,015 g/cm³ Flash Pt: 63 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009303 CAS Number: 123-62-6 EINECS: 204-638-2 UN: 2496 ADR: 8,III Merck Index: 12,08011 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |