Caproic anhydride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hexanoic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 2051-49-2
Molecular Formula: C12H22O3
Formula Weight: 214.31
Flash Point: 128°(262°F)
Refractive Index: 1.4290
Odour: Unpleasant
Melting Point: -40°
Boiling Point: 246-248°
Beilstein Reference: 1776561
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009509
Formula:
C₁₂H₂₂O₃ Punto di ebollizione: 246…248 °C Punto di fusione: –40 °C Densità: 0,928 Flash Pt: 128 °C (262 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009509 CAS Number: 2051-49-2 EINECS: 218-121-4 UN: 3265 ADR: 8,II |