Stampa…
Anidride acetica ≥96%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Acetyl oxide, Acetyl acetate
21389.298EA 61.4 EUR
21389.298 21389.367
Anidride acetica ≥96%, GPR RECTAPUR®
Anidride acetica
Formula: (CH₃CO)₂O
Peso molecolare: 102,09 g/mol
Punto di ebollizione: 139,9 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –73 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008705
CAS Number: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=f1f7521df0ad61c7854a2c3e4bc6d767a475ef8b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 96 %
Evaporation residue Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm