Anidride acetica per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acetyl oxide, Acetyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
(CH₃CO)₂O Punto di ebollizione: 139,9 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –73 °C Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 49 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008705 CAS Number: 108-24-7 EINECS: 203-564-8 UN: 1715 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119486470-36 Merck Index: 13,00057 |
|
Solubility | (20 °C) Hydrolysis,Risk of violent reaction. |
Melting Point | -73 °C |
Molar Mass | 102.08 g/mol |
Boiling Point | 138 - 140.5 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 49 °C |
Explosion Limit | 2.0 - 10.2 %(V) |
Density | 1.08 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 330 °C |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |