Anidride acetica
Fornitore: Cayman Chemical
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acetyl oxide, Acetyl acetate
400031-1
400031-5
CAYM400031-1EA
26.1
EUR
CAYM400031-1
CAYM400031-5
Anidride acetica
Anidride acetica
Formula:
(CH₃CO)₂O Peso molecolare: 102,09 g/mol Punto di ebollizione: 139,9 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –73 °C Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 49 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008705 CAS Number: 108-24-7 EINECS: 203-564-8 UN: 1715 ADR: 8,II REACH: 01-2119486470-36 Merck Index: 13,00057 |