Anidride acetica ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acetyl oxide, Acetyl acetate
Purity: 99+%
CAS No.: 108-24-7
Molecular Formula: (CH3CO)2O
Formula Weight: 102.09
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.3900
Odour: Pungent
Melting Point: -73°
Boiling Point: 138-140°
Beilstein Reference: 385737
Merck Reference: 14,56
UN No.: 1715
MDL No.: MFCD00008705
Formula:
(CH₃CO)₂O Peso molecolare: 102,09 g/mol Punto di ebollizione: 138…140 °C Punto di fusione: –73 °C Densità: 1,082 Flash Pt: 49 °C (120 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008705 CAS Number: 108-24-7 EINECS: 203-564-8 UN: 1715 ADR: 8,II REACH: 01-2119486470-36 Merck Index: 14,56 |