Stampa…
Anidride acetica, anidro 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Acetyl oxide, Acetyl acetate
222130010 222130025 222135000 222130100
222130010.EA 73.8 EUR
222130010. 222130025. 222135000. 222130100.
Anidride acetica, anidro 99+% per analisi
Anidride acetica
Formula: (CH₃CO)₂O
Peso molecolare: 102,09 g/mol
Punto di ebollizione: 139,9 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –73,1 °C
Densità: 1,087 g/cm³
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008705
CAS Number: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=f1f7521df0ad61c7854a2c3e4bc6d767a475ef8b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test