Stampa…
Anidride acetica, anidro 99+%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Acetyl oxide, Acetyl acetate
149490010 149490025 149490250
ACRO149490010EA 57.2 EUR
ACRO149490010 ACRO149490025 ACRO149490250
Anidride acetica, anidro 99+%, puro
Anidride acetica
Formula: (CH₃CO)₂O
Peso molecolare: 102,09 g/mol
Punto di ebollizione: 139,9 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –73,1 °C
Densità: 1,087 g/cm³
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008705
CAS Number: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=f1f7521df0ad61c7854a2c3e4bc6d767a475ef8b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)