Glutaric anhydride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
Purity: 98%
CAS No.: 108-55-4
Molecular Formula: C5H6O3
Formula Weight: 114.10
Flash Point: 178°(352°F)
Physical Form: Crystals
Density: 1.411
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 52-57°
Boiling Point: 291°
Beilstein Reference: 110051
MDL No.: MFCD00006679
Formula:
C₅H₆O₃ Peso molecolare: 114,1 g/mol Punto di ebollizione: 291 °C Punto di fusione: 52…57 °C Densità: 1,411 Flash Pt: 178 °C (352 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006679 CAS Number: 108-55-4 EINECS: 203-593-6 |