Stampa…
Glutaric anhydride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
119970050 119971000 119975000 119970025
ACRO119970050EA 22.5 EUR
ACRO119970050 ACRO119971000 ACRO119975000 ACRO119970025
Glutaric anhydride 95%
Glutaric anhydride
Formula: C₅H₆O₃
Punto di ebollizione: 290 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 46…57 °C
Densità: 1,411 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006679
CAS Number: 108-55-4
EINECS: 203-593-6
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure