Bis(2-metossietil) etere stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 162 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –64 °C Densità: 0,944 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 53 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008503 CAS Number: 111-96-6 EINECS: 203-924-4 UN: 3271 ADR: 3,III Merck Index: 13,03187 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -64 °C |
Molar Mass | 134.17 g/mol |
Boiling Point | 155 - 165 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 70 °C |
Refractive Index | 1.4097 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.4 - 17.4 %(V) |
Density | 0.944 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 190 °C |
Evaporation number | 90 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |