Bis(2-metossietil) etere 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
125850010
125850025
125852500
125850100
ACRO125850010EA
124
EUR
ACRO125850010
ACRO125850025
ACRO125852500
ACRO125850100
Bis(2-metossietil) etere 99%, extra puro
Bis(2-metossietil) etere
Formula:
C₆H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 162 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –64 °C Densità: 0,937 g/cm³ Flash Pt: 51 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008503 CAS Number: 111-96-6 EINECS: 203-924-4 UN: 3271 ADR: 3,III Merck Index: 13,03187 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.025 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.015 % |
Peroxides | ≤0.005 % |