Bis(2-etossietil) etere ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Ethoxyethyl ether, Diethyleneglycoldiethylether, Diethylene glycol diethyl ether
Purity: 99%
CAS No.: 112-36-7
Molecular Formula: C8H18O3
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Weak
Melting Point: -44°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 1699259
Merck Reference: 14,3118
MDL No.: MFCD00009254
Formula:
C₈H₁₈O₃ Punto di ebollizione: 188…190 °C Punto di fusione: –44 °C Densità: 0,909 Flash Pt: 71 °C (160 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009254 CAS Number: 112-36-7 EINECS: 203-963-7 Merck Index: 14,3118 |