Stampa…
Bis(2-etossietil) etere 98+%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Ethoxyethyl ether, Diethyleneglycoldiethylether, Diethylene glycol diethyl ether
117900010 117900025 117905000 117900100
ACRO117900010EA 71.3 EUR
ACRO117900010 ACRO117900025 ACRO117905000 ACRO117900100
Bis(2-etossietil) etere 98+%, extra puro
Bis(2-etossietil) etere
Formula: C₈H₁₈O₃
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Punto di ebollizione: 180…190 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –44,3 °C
Densità: 0,9 g/cm³
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009254
CAS Number: 112-36-7
EINECS: 203-963-7
Merck Index: 13,03145
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.05 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.015 %
Peroxides ≤0.0015 % (as H2O2)
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %