Stampa…
Bis(2-butoxyethyl)ether per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02933.0250 8.02933.1000
8.02933.0250EA 58.2 EUR
8.02933.0250 8.02933.1000
Bis(2-butoxyethyl)ether per sintesi, Sigma-Aldrich®
Bis(2-butoxyethyl)ether
Formula: C₁₂H₂₆O₃
Peso molecolare: 218,34 g/mol
Punto di ebollizione: 256 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009459
CAS Number: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
Visualizza i codici
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -60 °C
Molar Mass 218.33 g/mol
Boiling Point 254 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 118 °C
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C