Stampa…
Bis(2-butoxyethyl)ether 99+%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
194980010 194982500 194980025
ACRO194980010EA 119 EUR
ACRO194980010 ACRO194982500 ACRO194980025
Bis(2-butoxyethyl)ether 99+%, puro
Bis(2-butoxyethyl)ether
Formula: C₁₂H₂₆O₃
Punto di ebollizione: 256 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 0,88 g/cm³
Flash Pt: 118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009459
CAS Number: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm (as H2O2)