Stampa…
Formaldeide dietilacetale stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Ethylal, Diethoxymethane
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14549.0250 8.14549.1000
8.14549.0250EA 39.3 EUR
8.14549.0250 8.14549.1000
Formaldeide dietilacetale stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Formaldeide dietilacetale
Formula: C₅H₁₂O₂
Peso molecolare: 104,15 g/mol
Punto di ebollizione: 88 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –66 °C
Densità: 0,8319 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009246
CAS Number: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
UN: 2373
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Solubility 91 g/l (18 °C)
Melting Point -66 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 70 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 174 °C