Stampa…
Glicol etilenico dimetiletere per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Dimetilglicol, 1,2-Dimetossietano
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00856.1000 8.00856.2500 8.00856.6010 8.00856.9010 8.00856.9050 8.00856.9170
8.00856.1000EA 125 EUR
8.00856.1000 8.00856.2500 8.00856.6010 8.00856.9010 8.00856.9050 8.00856.9170
Glicol etilenico dimetiletere per sintesi, Sigma-Aldrich®
Glicol etilenico dimetiletere
Formula: C₄H₁₀O₂
Peso molecolare: 90,12 g/mol
Punto di ebollizione: 85 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –69 °C
Densità: 1,113 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008502
CAS Number: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -69 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 84 - 86 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 67 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Explosion Limit 1.6 - 10.4 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 200 °C
Viscosity kinematic 0.455 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid