Glicol etilenico dimetiletere ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dimetilglicol, 1,2-Dimetossietano
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Stabilized with BHT
Purity: 99+%
CAS No.: 110-71-4
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.3800
Odour: Ether-like
Melting Point: -69°
Boiling Point: 84-86°
Beilstein Reference: 1209237
Merck Reference: 14,3224
UN No.: 2252
MDL No.: MFCD00008502
Formula:
C₄H₁₀O₂ Peso molecolare: 90.12 g/mol Punto di ebollizione: 84…86 °C Punto di fusione: –69 °C Densità: 0.867 Flash Pt: –6 °C (21 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008502 CAS Number: 110-71-4 EINECS: 203-794-9 UN: 2252 ADR: 3 II Merck Index: 14,3224 |