Stampa…
Glicol etilenico dimetiletere 99+% stabilizzato, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
118450010 118450025 118455000 118450250
ACRO118450010EA 113 EUR
ACRO118450010 ACRO118450025 ACRO118455000 ACRO118450250
Glicol etilenico dimetiletere 99+% stabilizzato, extra puro
Glicol etilenico dimetiletere
Formula: C₄H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 84…86 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –69 °C
Densità: 0,867 g/cm³
Flash Pt: –6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008502
CAS Number: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3785 to 1.3815 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 40 to 100 ppm BHT
Peroxide value ≤15 ppm