Dietilen glicole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Glicole dietilenico, 2,2'-Ossidietanolo
Purity: 99%
CAS No.: 111-46-6
Molecular Formula: C4H10O3
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 143°(289°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.118
Refractive Index: 1.4470
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -10°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 969209
Merck Reference: 14,3119
MDL No.: MFCD00002882
Formula:
C₄H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 245…246 °C Punto di fusione: –10 °C Densità: 1,118 Flash Pt: 143 °C (289 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002882 CAS Number: 111-46-6 EINECS: 203-872-2 Merck Index: 14,3119 |