Stampa…
4-Methoxy-1-butanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methoxybutan-1-ol
H50339.03 H50339.06
H50339.03EA 40.3 EUR
H50339.03 H50339.06
4-Methoxy-1-butanol ≥98%
4-Methoxy-1-butanol
Purity: 98+% CAS No.: 111-32-0 Molecular Formula: C5H12O2 Formula Weight: 104.15 Flash Point: 73°(163°F) Odour: Mild Boiling Point: 66°/7mm MDL No.: MFCD00040437
Formula: C₅H₁₂O₂
Peso molecolare: 104,15 g/mol
Punto di ebollizione: 66 °C (7 mmHg)
Densità: 0,93
Flash Pt: 73 °C (163 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040437
CAS Number: 111-32-0
EINECS: 203-858-6