Stampa…
3-Methoxy-1-butanol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxybutan-1-ol
125790010 125791000
ACRO125790010EA 61.4 EUR
ACRO125790010 ACRO125791000
3-Methoxy-1-butanol 99%
3-Methoxy-1-butanol
Formula: C₅H₁₂O₂
Peso molecolare: 104,15 g/mol
Punto di ebollizione: 161 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 0,92 g/cm³
Flash Pt: 46 °C
MDL Number: MFCD00002931
CAS Number: 2517-43-3
EINECS: 219-741-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4165 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %