Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo) ≥99% per spettrofotometria
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99% min
CAS No.: 109-86-4
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.965
Refractive Index: 1.4025
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
pH: 4-7
Melting Point: -85°
Boiling Point: 124-125°
Beilstein Reference: 1731074
Merck Reference: 14,6038
UN No.: 1188
MDL No.: MFCD00002867
Formula:
C₃H₈O₂ Punto di ebollizione: 124…125 °C Punto di fusione: –85 °C Densità: 0,965 Flash Pt: 46 °C (115 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002867 CAS Number: 109-86-4 EINECS: 203-713-7 UN: 1188 ADR: 3,III Merck Index: 14,6038 |