Stampa…
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo) 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
180790010 180790025 180790250
ACRO180790010EA 68.2 EUR
ACRO180790010 ACRO180790025 ACRO180790250
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo) 99+%, extra puro
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo)
Formula: C₃H₈O₂
Punto di ebollizione: 124,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002867
CAS Number: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %