Stampa…
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo) 99+% per spettroscopia
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Etilen glicole-monometiletere, Metilglicol, Glicole etilenico monometiletere
168580010 168580025
ACRO168580010EA 97.9 EUR
ACRO168580010 ACRO168580025
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo) 99+% per spettroscopia
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo)
Formula: C₃H₈O₂
Peso molecolare: 76,1 g/mol
Punto di ebollizione: 124,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002867
CAS Number: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)