Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo) 99.5+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
149360010
149360025
ACRO149360010EA
77.2
EUR
ACRO149360010
ACRO149360025
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo) 99.5+% per analisi
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo)
Formula:
C₃H₈O₂ Punto di ebollizione: 124 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –85 °C Densità: 0,96 g/cm³ Flash Pt: 38 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002867 CAS Number: 109-86-4 EINECS: 203-713-7 UN: 1188 ADR: 3,III Merck Index: 12,06118 |
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Non-volatile matter | ≤0.002 % |
Acidity | ≤0.001 meq/g |
Alkalinity | ≤0.0005 meq/g |
Substance colored by H2SO4 | Passes test |
Aluminium (Al) | ≤5 ppm |
Barium (Ba) | ≤1 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.02 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Aldehyde (C2H4O) | ≤0.003 % |
Peroxides | ≤20 ppm |