2-Etossietanolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 110-80-5
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4085
Odour: Ether-like
Melting Point: -90°
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 1098271
Merck Reference: 14,3750
UN No.: 1171
MDL No.: MFCD00002869
Formula:
C₂H₅OCH₂CH₂OH Punto di ebollizione: 134…135 °C Punto di fusione: –90 °C Densità: 0,931 Flash Pt: 44 °C (111 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002869 CAS Number: 110-80-5 EINECS: 203-804-1 UN: 1171 ADR: 3,III REACH: 01-2119560582-38 Merck Index: 14,3750 |