2-Butossietanolo, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
Butilglicole, Glicole etilenico monobutiletere, Etilen glicole-monobutiletere
M-Clarity™ quality level = MQ100
53071-1ML-F
53071-5ML-F
53071-1ML-FEA
47
EUR
53071-1ML-F
53071-5ML-F
2-Butossietanolo, Supelco®
2-Butossietanolo
Formula:
CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH Peso molecolare: 118,18 g/mol Punto di ebollizione: 171 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –70 °C Densità: 0,902 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 61 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002884 CAS Number: 111-76-2 EINECS: 203-905-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01558 |