Stampa…
2-Butossietanolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Butilglicole, Glicole etilenico monobutiletere, Etilen glicole-monobutiletere
A17976.0D A17976.0F A17976.AP
A17976.0DEA 188 EUR
A17976.0D A17976.0F A17976.AP
2-Butossietanolo ≥99%
2-Butossietanolo
Purity: 99% CAS No.: 111-76-2 Molecular Formula: C6H14O2 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 64°(147°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.902 Refractive Index: 1.4190 Appearance: Colourless Odour: Mild Melting Point: -79° Boiling Point: 171-173° Beilstein Reference: 1732511 Merck Reference: 14,1559 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00002884
Used in industry for degreasing and detergent applications.
Formula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 171…173 °C
Punto di fusione: –79 °C
Densità: 0,902
Flash Pt: 64 °C (147 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002884
CAS Number: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba5a9d2c527d0c167d2248d1936e2d1bd4aeab7a&vid=acae235c3e7ff4066244b02eeec28242544fa876&prid=web&clid=SAPDAM