Stampa…
Diisopropile ossido ≥99.0% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo 10 ppm
24900.296EA 61.8 EUR
24900.296 24900.320 24900.410
Diisopropile ossido ≥99.0% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi
Diisopropile ossido
Formula: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Punto di ebollizione: 68,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –86 °C
Densità: 0,726 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008880
CAS Number: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.0007 meq/g
Boiling point 67 - 69 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/20) 0.723 - 0.728
Evaporation residue Max. 50 ppm
Peroxides (as H2O2) Max. 10 ppm
Water Max. 0,05 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.2 ppm
Ba (Barium) Max. 0.2 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.2 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.2 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.2 ppm
Cu (Copper) Max. 0.2 ppm
Fe (Iron) Max. 0.5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.2 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.2 ppm
Conforms to ACS Conforme
Conforme a Reag. Ph.Eur. Conforme