Stampa…
Dibutil-etere ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Di-n-butyl ether
A16305.0F A16305.AP
A16305.0FEA 91.6 EUR
A16305.0F A16305.AP
Dibutil-etere ≥99%
Dibutil-etere
Purity: 99% CAS No.: 142-96-1 Molecular Formula: CH3(CH2)3O(CH2)3CH3 Formula Weight: 130.23 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.3990 Melting Point: -95° Boiling Point: 141-143° Beilstein Reference: 1732752 Merck Reference: 14,1569 UN No.: 1149 MDL No.: MFCD00009461
Formula: C₈H₁₈O
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 141…143 °C
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,764
Flash Pt: 25 °C (77 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009461
CAS Number: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN: 1149
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1569