Stampa…
Dibutil-etere 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Di-n-butyl ether
149690010 149690025 149690250
ACRO149690010EA 78.5 EUR
ACRO149690010 ACRO149690025 ACRO149690250
Dibutil-etere 99+%, extra puro
Dibutil-etere
Formula: C₈H₁₈O
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 141 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,768 g/cm³
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009461
CAS Number: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN: 1149
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01568
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.01 % dibutylperoxide