Stampa…
Trimethyl orthopropionate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
384620250 384621000
ACRO384620250EA 47.9 EUR
ACRO384620250 ACRO384621000
Trimethyl orthopropionate 97%
Trimethyl orthopropionate
Formula: C₆H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 121…122 °C (760 mmHg)
Densità: 0,944 g/cm³
Flash Pt: 19 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043305
CAS Number: 24823-81-2
UN: 3271
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %