Stampa…
Triethyl orthopropionate 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
139671000 139675000 139670025
ACRO139671000EA 62.6 EUR
ACRO139671000 ACRO139675000 ACRO139670025
Triethyl orthopropionate 98+%
Triethyl orthopropionate
Formula: C₉H₂₀O₃
Peso molecolare: 176,26 g/mol
Punto di ebollizione: 155…160 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: < 0 °C
Densità: 0,886 g/cm³
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009226
CAS Number: 115-80-0
EINECS: 204-108-0
UN: 3271
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +18° to +28° (20°C, 589 nm) (c=2,ethanol/0.5N HCl(4:1))