Methanesulphonic anhydride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 7143-01-3
Molecular Formula: C2H6O5S2
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 65-69°
Boiling Point: 125°/4mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007556
Formula:
C₂H₆O₅S₂ Punto di ebollizione: 125 °C (4 mmHg) Punto di fusione: 65…69 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007556 CAS Number: 7143-01-3 EINECS: 230-442-1 UN: 3261 ADR: 8,II |