Stampa…
2-Nitroethanol tech. 80%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17681.06 A17681.14 A17681.22
A17681.06EA 49.2 EUR
A17681.06 A17681.14 A17681.22
2-Nitroethanol tech. 80%, grado tecnico
2-Nitroethanol
Purity: 80% CAS No.: 625-48-9 Molecular Formula: O2NCH2CH2OH Formula Weight: 91.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4451 Melting Point: -80° Boiling Point: 194° Beilstein Reference: 1633753 MDL No.: MFCD00007405
Formula: C₂H₅NO₃
Peso molecolare: 91.07 g/mol
Punto di ebollizione: 194 °C
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1.270
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007405
CAS Number: 625-48-9
EINECS: 210-895-1