2-Nitro-1-propanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
1-Hydroxy-2-nitropropane
Purity: 98%
CAS No.: 2902-96-7
Molecular Formula: CH3CH(NO2)CH2OH
Formula Weight: 105.09
Flash Point: 100°(212°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.185
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 73°/1mm
MDL No.: MFCD00007398
Formula:
C₃H₇NO₃ Peso molecolare: 105,09 g/mol Punto di ebollizione: 73 °C (1 mmHg) Densità: 1,185 Flash Pt: 100 °C (212 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007398 CAS Number: 2902-96-7 EINECS: 220-797-0 |