Acido 2-(N-Cicloesilamino)etansolfonico (CHES) ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 103-47-9
Molecular Formula: C8H17NO3S
Formula Weight: 207.29
Melting Point:
Zwitterionic buffer useful in pH range 8.6 to 10.0
Formula:
C₈H₁₇NO₃S Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003835 CAS Number: 103-47-9 EINECS: 203-115-6 Merck Index: 14,2055 |