Stampa…
Acido 2-(N-Cicloesilamino)etansolfonico (CHES) 98+% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
208181000 208180250 208185000
ACRO208181000EA 105 EUR
ACRO208181000 ACRO208180250 ACRO208185000
Acido 2-(N-Cicloesilamino)etansolfonico (CHES) 98+% per biochimica
Acido 2-(Cicloesilamino)etansolfonico (CHES)
Formula: C₈H₁₇NO₃S
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003835
CAS Number: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Index: 13,02063
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.04
pH 5 to 6 (1 % in water)
Titration with NaOH ≥98.0 %