Stampa…
VWR®, Camici per visitatori base, chiusura in Velcro®
Fornitore: VWR Collection
113-8955EA 178 EUR
113-8955 113-8956 113-8957 113-8958 113-8959 113-8960 113-8962 113-8963 113-8964 113-8965 113-8966 113-8967 113-8969 113-8971
VWR®, Camici per visitatori base, chiusura in Velcro®
Indumenti usa e getta
Questi camici monouso con colletto sono realizzati in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
  • Chiusura in VELCRO®
  • Polso elasticizzato
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Disponibile nei colori bianco e blu
Peso: 30 g/m²
Confezione: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.