Stampa…
Dietanolamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 2,2'-Iminodietanolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03116.1000 8.03116.5000 8.03116.9051 8.03116.9023 8.03116.9022
8.03116.1000EA 47.1 EUR
8.03116.1000 8.03116.5000 8.03116.9051 8.03116.9023 8.03116.9022
Dietanolamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Dietanolamina
Formula: C₄H₁₁NO₂
Peso molecolare: 105,14 g/mol
Punto di ebollizione: 268,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 28 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002843
CAS Number: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Visualizza i codici
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point 28 °C
Boiling Point 269 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (25 °C)
Flash Point 176 °C
Refractive Index 1.4753 (30 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 10.6 %(V)
Density 1.09 g/cm3 (30 °C) liquid
pH 11 (53 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 - 370°C
Synonyms ß,ß-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine
Hill Formula C4H11NO2
Chemical Formula NH(CH2CH2OH)2