Stampa…
Dietanolamina, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: 2,2'-Iminodietanolo
7026-00EA 0 EUR
7026-00 7026.2500 7026-01RM
Dietanolamina, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dietanolamina
Formula: C₄H₁₁NO₂
Peso molecolare: 105,14 g/mol
Punto di ebollizione: 268,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 28 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002843
CAS Number: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Visualizza i codici
Assay min. 98.5 %
Density (g/ml) at 30°C 1.088 - 1.093
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Residue after Ignition max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) max. 5